Merck
285552
Sigma-Aldrich
ジブカイン 塩酸塩
99%
別名:
2-ブトキシ-N-(2-ジエチルアミノエチル)-4-キノリンカルボキサミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H29N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
379.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
InChI Key
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
強力で、長時間作用性の局所麻酔薬
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
285552-25G:
285552-5G:
285552-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)