Merck
284866
Sigma-Aldrich
2-ニトロ-5-チオシアナト安息香酸
98%
別名:
2-ニトロ-5-チオシアノ安息香酸, NTCB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(SCN)CO2H
CAS番号:
分子量:
224.19
Beilstein:
2124001
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
156-157 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)