Merck
284238
Sigma-Aldrich
1,2,3-ヘプタントリオール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
1737083
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
98%
mp
52-55 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
InChI Key
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)