Merck
284084
Sigma-Aldrich
γ-カルボキシ-L-グルタミン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO6
CAS番号:
分子量:
191.14
Beilstein:
2417114
MDL番号:
アッセイ
98%
SMILES記法
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)