Merck
284068
Sigma-Aldrich
スルホローダミン101酸クロリド
Dye content 65 %
別名:
スルホローダミン 101 スルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H29ClN2O6S2
CAS番号:
分子量:
625.15
Beilstein:
8667894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, 65%
不純物
≤15% CHCl3
λmax
369 nm
587 nm (2nd)
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C31H29ClN2O6S2/c32-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-33-13-3-7-22(28(18)33)30(24)40-31-23-8-4-14-34-12-2-6-19(29(23)34)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2
InChI Key
MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)