Merck
284033
Sigma-Aldrich
マルトペンタオース 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H52O26 · xH2O
CAS番号:
分子量:
828.72 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
光学活性
[α]25/D +179°, c = 1 in H2O
SMILES記法
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)