Merck
283703
Sigma-Aldrich
3-Methoxythietane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8OS
CAS番号:
分子量:
104.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41100000
PubChem Substance ID:
SMILES記法
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)