Merck
283177
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzal bromide
97%
別名:
1-(Dibromomethyl)-3-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CHBr2
CAS番号:
分子量:
267.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.587 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(c1)C(Br)Br
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)