Merck
282529
Sigma-Aldrich
4-クロロ-L-フェニルアラニン
98%
別名:
L-PCPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
199.63
Beilstein:
2416150
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
mp
263 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
トリプトファンヒドロキシラ-ゼインヒビタ-です。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
282529-500MG:
282529-100MG:
282529-BULK:
試験成績書(COA)