Merck
282154
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)-L-alanine
98%
別名:
(S)-α-Amino-2-thiophenepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2S
CAS番号:
分子量:
171.22
Beilstein:
82872
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −29.4°, c = 1 in H2O
mp
255-263 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI Key
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unusual α-amino acid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)