Merck
280356
Sigma-Aldrich
2-Bromotetradecanoic acid
98%
別名:
2-Bromomyristic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11CHBrCOOH
CAS番号:
分子量:
307.27
Beilstein:
1781090
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H27BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
GBBKJNDQLLKTCX-UHFFFAOYSA-N