Merck
280291
Sigma-Aldrich
亜セレン酸バリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaSeO3
CAS番号:
分子量:
268.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
SMILES記法
[Ba++].[O-][Se]([O-])=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)