Merck
277622
Sigma-Aldrich
4-ブチルベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
164.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
InChI Key
CIDZDYAPPNMBIY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Butylbenzyl alcohol has been used in the preparation of substituted benzyl-pyrimidines.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277622-BULK:
277622-VAR:
277622-1G:
277622-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cécile Gasse et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 6075-6085 (2008-05-10)
A series of N(1)-(4-substituted-benzyl)-pyrimidines were synthesized as potential inhibitors of thymidine monophosphate kinase of Mycobacterium tuberculosis (TMPKmt). Key SAR parameters included the chain length substitution in para position of the benzyl ring, the functional group terminating the alkyl chain, and