Merck
277002
Sigma-Aldrich
Methyl 7-DOXYL-stearate, free radical
別名:
2-(6-Methoxy-6-oxohexyl)-4,4-dimethyl-2-undecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H45NO4
CAS番号:
分子量:
399.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC1(CCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
特徴および利点
スピンラベル。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)