Merck
276898
Sigma-Aldrich
6-Amino-2,4-dihydroxy-5-nitrosopyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N4O3
CAS番号:
分子量:
156.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
SMILES記法
Nc1nc(O)nc(O)c1N=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)