Merck
276057
Sigma-Aldrich
(+)-N,N′-ジベンジル-L-酒石酸ジアミド
99%
別名:
N,N′-ジベンジル-L-酒石酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CONHCH2C6H5]2
CAS番号:
分子量:
328.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +83°, c = 5.5 in pyridine
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H20N2O4/c21-15(17(23)19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(22)18(24)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,21-22H,11-12H2,(H,19,23)(H,20,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
BBYSAHVLSFBCMN-HZPDHXFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
276057-5G:
276057-VAR:
276057-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)