Merck
273430
Sigma-Aldrich
2-メトキシイソフタル酸
85%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
196.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
85%
形状
powder
mp
213-215 °C (lit.)
SMILES記法
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
2-メトキシ-3-メチル安息香酸残余物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
273430-BULK:
273430-5G:
273430-VAR:
試験成績書(COA)