Merck
273406
Sigma-Aldrich
trans-α-メチルスチルベン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(CH3)=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
194.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
285-286 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(c1ccccc1)=C(\C)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-12H,1H3/b13-12+
InChI Key
OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
アプリケーション
trans-α-Methylstilbene was used in the synthesis of enantiomerically pure imidazolium salts bearing an oxazoline unit.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
273406-1G:
273406-5G:
273406-BULK:
273406-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Steve Nanchen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(17), 4550-4558 (2006-03-25)
Two libraries of enantiomerically pure imidazolium salts bearing an oxazoline unit were synthesized. Deprotonation of the imidazolium salts and complexation of the resulting oxazoline-carbene ligands to iridium(I) was achieved in one step by mixing the imidazolium salts with NaOtBu and