Merck
269840
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン-d8
99.5 atom % D
別名:
オクタ重水素化テトラヒドロフラン, 重水素化テトラヒドロフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D8O
CAS番号:
分子量:
80.16
Beilstein:
111854
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
同位体純度
99.5 atom % D
包装
pk of 10 × 1 mL
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)