Merck
269611
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COC6H5
CAS番号:
分子量:
216.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)