Merck
269204
Sigma-Aldrich
Methyl methylsulfinylacetate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3S(O)CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
136.17
Beilstein:
1854014
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
96%
SMILES記法
COC(=O)CS(C)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)