Merck
268194
Sigma-Aldrich
3-デカノン
98%
別名:
エチルヘプチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COC2H5
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1748021
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
268194-BULK:
268194-25G:
268194-VAR:
268194-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)