Merck
268178
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
126.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
密度
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC\C=C\C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)