Merck
265039
Sigma-Aldrich
Benzyl trisulfide
99%
別名:
Dibenzyl trisulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)2S3
CAS番号:
分子量:
278.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES記法
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)