Merck
263869
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine-N,N,N′,N′′,N′′′,N′′′-hexaacetic acid
98%
別名:
TTHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2]2
CAS番号:
分子量:
494.45
Beilstein:
1811090
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
98%
mp
232-233 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H30N4O12/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
InChI Key
RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)