Merck
261459
Sigma-Aldrich
Hexyl vanillate
98%
別名:
Hexyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O4
CAS番号:
分子量:
252.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)