Merck
261009
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) sepulchrate tris(tetraphenylborate)
別名:
1,3,6,8,10,13,16,19-Octaazabicyclo[6.6.6]eicosanecobalt tris(tetraphenylborate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C84H90B3CoN8
CAS番号:
分子量:
1303.03
MDL番号:
SMILES記法
[Co+3].C1CNCN2CNCCNCN(CN1)CNCCNC2.c3ccc(cc3)[B-](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)[B-](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[B-](c%12ccccc%12)(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14
物理的形状
Organic-soluble form of cobalt(III) sepulchrate
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
261009-1G:
261009-BULK:
261009-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)