Merck
259837
Sigma-Aldrich
cis-11-ヘキサデセン-1-イルアセタート
95%
別名:
Z-11-HDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34O2
CAS番号:
分子量:
282.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
SMILES記法
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(C)=O
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)