Merck
259578
Sigma-Aldrich
Bromotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]3RhBr
CAS番号:
分子量:
972.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
SMILES記法
Br[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
包装
Packaged in glass bottles
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)