Merck
258792
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetraisopropyl ester
synthetic
別名:
Tetraisopropyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H62N4O8
CAS番号:
分子量:
823.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
SMILES記法
CC(C)OC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC(C)C)c(C)c4CCC(=O)OC(C)C)c(C)c3CCC(=O)OC(C)C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)