Merck
258172
Sigma-Aldrich
2,3-ジブロモプロピオニトリル
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH(Br)CN
CAS番号:
分子量:
212.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
不純物
5% 3-bromopropionitrile
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
密度
2.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCC(Br)C#N