Merck
253057
Sigma-Aldrich
Ethyl m-toluate
99%
別名:
3-Methylbenzoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
110 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
WSJNYOVBJSOQST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl m-toluate may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253057-100G:
253057-VAR:
253057-5G:
253057-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)