Merck
251674
Sigma-Aldrich
1-(3-スルホプロピル)ピリジニウムヒドロキシド 分子内塩
98%
別名:
3-(1-ピリジニオ)-1-プロパンスルホナート 分子内塩, PPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3S
CAS番号:
分子量:
201.24
Beilstein:
1621867
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)