Merck
250341
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-phenoxyphenyl ketone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4COC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
254.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
bp
175 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)