Merck
250058
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrachlorofluorescein
Dye content 90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H8Cl4O5
CAS番号:
分子量:
470.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 90%
λmax
496 nm
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)