Merck
249947
Sigma-Aldrich
Dioxobis(triphenylphosphine)platinum(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H32O2P2Pt
CAS番号:
分子量:
753.66
MDL番号:
SMILES記法
O=[Pt]=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)