Merck
249181
Sigma-Aldrich
cis-7,cis-11-Hexadecadien-1-yl acetate
97%
別名:
(Z,Z)-7,11-HDDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O2
CAS番号:
分子量:
280.45
MDL番号:
アッセイ
97%
SMILES記法
CCCC\C=C/CC\C=C/CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6-,11-10-
InChI Key
BXJHOKLLMOYSRQ-QOXWLJPHSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)