Merck
245313
Sigma-Aldrich
ジオスミン
technical grade, 90%
別名:
3′,5,7-トリヒドロキシ-4′-メトキシフラボン-7-ルチノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32O15
CAS番号:
分子量:
608.54
EC Number:
MDL番号:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI Key
GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Citrus flavonoid. Modification of hesperidin. Studied for its chemopreventive properties, including anti-proliferative and anti-inflammatory.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)