Merck
241466
Sigma-Aldrich
塩化クロム(III)
35-45 wt. % in H2O
別名:
三塩化クロム, 塩化第二クロム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrCl3
CAS番号:
分子量:
158.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
濃度
35-45 wt. % in H2O
密度
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、金属間化合物微粒子が生成し、構造材料としての用途や、有用な熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ化合物としての用途があります。2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)