Merck
238848
Sigma-Aldrich
サリチルアルデヒドヒドラゾン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CH=NNH2
CAS番号:
分子量:
136.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
98%
mp
97-98 °C (lit.)
SMILES記法
N\N=C\c1ccccc1O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qian Wang et al.
Free radical biology & medicine, 164, 369-380 (2021-01-16)
Metastasis is the major cause of death in women with advanced ovarian cancer. Epithelial ovarian cancer cells can dissociate directly from extracellular matrix (ECM) and form spheroids to spread through the peritoneal cavity. Loss of ECM hinders the survival of