Merck
238392
Sigma-Aldrich
デオキシコール酸ナトリウム 一水和物
97%
別名:
3α,12α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸 ナトリウム塩, 7-デオキシコール酸 ナトリウム塩, デスオキシコール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
432.57
Beilstein:
3643164
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +48.3°, c = 1 in ethanol
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI Key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
強力な可溶化試薬;ヒト胎盤ミクロソームからのエストロゲン合成酵素の可溶化に使用。
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)