Merck
234656
Sigma-Aldrich
ファストガーネットGBC 硫酸塩
purified, Dye content 75 %
別名:
2-メチル-4-([2-メチルフェニル]アゾ)ベンゼンジアゾニウム塩, 4-アミノ-2′,3-ジメチルアゾベンゼン, ジアゾ化, アゾイックジアゾ No. 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N4O4S
CAS番号:
分子量:
334.35
カラーインデックス番号:
37210
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, 75%
λmax
360 nm
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)