Merck
234540
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
180.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
253-255 °C (lit.)
密度
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)