Merck
234060
Sigma-Aldrich
クロモキサンシアニンR
Dye content 40 %
別名:
エリオクロム® シアニンR, エリオクロム® シアニンRC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H15Na3O9S
CAS番号:
分子量:
536.39
カラーインデックス番号:
43820
Beilstein:
3873874
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, 40%
λmax
512 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
法的情報
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)