Merck
233471
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4C(O)NHCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
97%
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCCC(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)