Merck
232823
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
technical grade, ≥92%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C10H4(SO3Na)2
CAS番号:
分子量:
344.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
≥92%
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1cc2cc(O)c(cc2cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)