Merck
229261
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2-tetralone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O3
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc2CCC(=O)Cc2cc1OC
遺伝子情報
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
アプリケーション
For enamine preparation and elaboration to dopamine agonists.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W K Brewster et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(6), 1756-1764 (1990-06-01)
trans-10,11-Dihydroxy-5,6,6a,7,8,12b-hexahydrobenzo[a]phenan thridine (4a, dihydrexidine) has been found to be a highly potent and selective agonist of the dopamine D1 receptor in rat brain. Dihydrexidine had an EC50 of approximately 70 nM in activating dopamine-sensitive rat striatal adenylate cyclase and a