Merck
228788
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェネチルアルコール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
140.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI Key
HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
228788-BULK:
228788-25G:
228788-5G:
228788-VAR:
試験成績書(COA)