Merck
226297
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol
97%
別名:
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,4-di-O-tosyl-L-threitol, (−)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol 1,4-ditosylate, (4S,5S)-4,5-Bis(tosyloxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O8S2
CAS番号:
分子量:
470.56
Beilstein:
99610
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D −12.3°, c = 8.8 in chloroform
mp
90-92 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]2COS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H26O8S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)30(22,23)26-13-19-20(29-21(3,4)28-19)14-27-31(24,25)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3/t19-,20-/m0/s1
InChI Key
KPFDKWNWYAXRNJ-PMACEKPBSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
226297-5G:
226297-VAR:
226297-BULK:
226297-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)