Merck
225401
Sigma-Aldrich
4-(2,4-ジニトロアニリノ)フェノール
70%
別名:
2,4-ジニトロ-4′-ヒドロキシジフェニルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3NHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
275.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
70%
含みます
30% water
mp
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)cc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weiguo Liu et al.
Food chemistry, 300, 125183-125183 (2019-07-25)
A reasonable, high sensitive and accurate analytical method for the determination of 20 allergenic disperse dyes in foodstuffs was developed and validated. The obtained results showed that an ultra high liquid performance chromatography system - equipped with tandem quadrupole mass